Fortfahren mit
E9145
Estrone 3-sulfate potassium salt
≥98%
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H21O5SK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
214-985-1
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
contains
~35% Tris as stabilizer
color
off-white to light tan
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H22O5S.K.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);;/t14-,15-,16+,18+;;/m1../s1
InChI key
XFQXTMKDDYWSBS-DLEHHZMWSA-N
Biochem/physiol Actions
The most abundant estrogen in adult human circulation. Conversion to estradiol requires steroid sulfatase activity. This activity was used to evaluate freshly resected bone fragments against cultured osteoblasts and osteosearcoma cells as models for studying human bone metabolism.
Packaging
Package size based on steroid content
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E9645E6375E0251
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)