Fortfahren mit
E9030
Endoglycoceramidase II from Rhodococcus sp.
aqueous solution
Synonym(e):
EGCase, ceramide glycanase, glycosyl-N-acetyl-sphingosine 1,1-β-D-glucanohydrolase, oligoglycosylglucosyl(1↔1)ceramide glycohydrolase, oligoglycosylglucosylceramide glycohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 623,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 623,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(Lipid-linked)
form
solution
mol wt
58.9 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Endoglycoceramidase II from Rhodococcus sp. has been used in a study to assess the differentiation of glycosphingolipid-derived glycan structural isomers by liquid chromatography and mass spectrometry. Endoglycoceramidase II from Rhodococcus sp. has also been used in a study to investigate structural and mechanistic analyses of endo-glycoceramidase II.
Physical form
Solution in 20 mM sodium acetate buffer, pH 6.0, containing 0.2% BSA and 0.1% Lubrol PX.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmol of asialo-GM1 per min at 37 °C at pH 5.0.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0098L2524SAE0158
form
solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
58.9 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)