E7763
β-Estradiol 3-glycidyl ether
Synonym(e):
3-(2,3-Epoxypropoxy)-1,3,5(10)-estratrien-17β-ol
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-21-9-8-17-16-5-3-14(23-11-15-12-24-15)10-13(16)2-4-18(17)19(21)6-7-20(21)22/h3,5,10,15,17-20,22H,2,4,6-9,11-12H2,1H3/t15?,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChIKey
RBGCCCXOAAJQHS-GHBHFERXSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges