E7528
Anti-S1P5, C-Terminal antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EDG-8, Anti-Endothelial Cell Differentiation Gene 8
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
fractionated antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~42 kDa by SDS-PAGE
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... S1PR5(53637)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss