Merck
E6517
8,11-Eicosadiynoic Acid
≥98%, ethanol solution
Synonym(e):
EDYA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.47
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
form
ethanol solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC#CCC#CCCCCCCC(O)=O
Biochem/physiol Actions
Non-toxic acetylenic fatty acid that inhibits eicosanoid biosynthesis at several stages. Inhibits arachidonyl synthase, acyl-CoA synthase, cyclooxygenase, and arachidonate uptake by platelets.
Disclaimer
Oxygen and light sensitive.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)