Merck
E5626
Sigma-Aldrich
Europium(III)-oxid
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
Synonym(e):
Europia, Europium sesquioxide, Europium trioxide
About This Item
Lineare Formel:
Eu2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
Dichte
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
InChIKey
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable