Fortfahren mit
E5126
Etiocholan-3α-ol-17-on
≥98% (TLC), testosterone metabolite, powder
Synonym(e):
3α-Hydroxy-5β-androstan-17-on, 5β-Androsteron, Etiocholanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2217625
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Etiocholan-3α-ol-17-on,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1
InChI key
QGXBDMJGAMFCBF-BNSUEQOYSA-N
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3009E3375A7883
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)