Merck
E5125
Sigma-Aldrich
16α,17α-Epoxyprogesterone
~98%
Synonym(e):
16α,17α-Epoxy-4-pregnen-3,20-dione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.45
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
~98%
Form
solid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O
InChI
1S/C21H28O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h10,15-18H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
InChIKey
LHNVKVKZPHUYQO-SRWWVFQWSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP17A1(1586)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biosynthesis and metabolism of 16 alpha, 17-epoxy-C21-steroids in rat liver microsomes.
L Siekmann et al.
Journal of steroid biochemistry, 13(10), 1181-1205 (1980-10-01)