Merck
E4404
Anti-EphA8 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i), WB
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse
technique(s)
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL, western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Epha8(13842)
General description
The antibody demonstrates ~5% cross-reactivity with recombinant mouse EphA6, EphA7, EphA2, and EphA3 in ELISA and immunoblotting assays. Also, there is approximately 5% cross-reactivity with recombinant human EphA1 and recombinant rat EphA5.
Immunogen
purified recombinant mouse EphA8 extracellular domain.
Biochem/physiol Actions
EPH receptor A8 is a protein-tyrosine kinase family that belongs to the ephrin receptor subfamily. It regulates developmental events, particularly those of the nervous system. EphA8 binds p110γ isoform of PI3-kinase and regulates the integrin-mediated cell adhesion.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C Gu et al.
Molecular and cellular biology, 21(14), 4579-4597 (2001-06-21)
Recent genetic studies suggest that ephrins may function in a kinase-independent Eph receptor pathway. Here we report that expression of EphA8 in either NIH 3T3 or HEK293 cells enhanced cell adhesion to fibronectin via alpha(5)beta(1)- or beta(3) integrins. Interestingly, a
eph, the largest known family of putative growth factor receptors.
N L Tuzi et al.
British journal of cancer, 69(3), 417-421 (1994-03-01)
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E4404-100UG04061831503760