Merck
E3882
[D-Ala2, D-Met5]-Enkephalinamide acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Met-NH2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H38N6O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
586.70
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
CC(O)=O.CSCC[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enhanced analgesic activity of D-Ala2 enkephalinamides following D-isomer substitutions at position five.
J D Belluzzi et al.
Life sciences, 23(2), 99-104 (1978-07-10)
Peptides.
Ling. N., et al. et al.
Proceedings of the Fifth American Peptide Symposium, 96-96 (1977)