Merck
E3631
[des-Tyr1]-Methionine enkephalinamide acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Gly-Gly-Phe-Met-NH2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H27N5O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C18H27N5O4S.C2H4O2/c1-28-8-7-13(17(20)26)23-18(27)14(9-12-5-3-2-4-6-12)22-16(25)11-21-15(24)10-19;1-2(3)4/h2-6,13-14H,7-11,19H2,1H3,(H2,20,26)(H,21,24)(H,22,25)(H,23,27);1H3,(H,3,4)/t13-,14-;/m0./s1
SMILES string
CC(O)=O.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CN)C(N)=O
InChI key
KVAIUEFXDTVWRV-IODNYQNNSA-N
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Quality Level
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)