Merck
E2879
Ethaverine hydrochloride
Synonym(e):
1-([3,4-Diethoxyphenyl]methyl)-6,7-diethoxyisoquinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.95
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-573-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)