Merck
E2877
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid
≥98%, liquid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.48
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
Packaging
Sealed ampule.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)