Merck
E2144
1,2-Ethanedisulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.20
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
203-732-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
OS(=O)(=O)CCS(O)(=O)=O
Application
Compound for preparation of "edisylate" salts
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)