Über diesen Artikel
InChI
1S/C28H38N6O6S.C2H4O2/c1-17(32-27(39)21(29)14-19-8-10-20(35)11-9-19)26(38)31-16-24(36)33-23(15-18-6-4-3-5-7-18)28(40)34-22(25(30)37)12-13-41-2;1-2(3)4/h3-11,17,21-23,35H,12-16,29H2,1-2H3,(H2,30,37)(H,31,38)(H,32,39)(H,33,36)(H,34,40);1H3,(H,3,4)/t17-,21+,22+,23+;/m1./s1
SMILES string
CC(O)=O.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
InChI key
CGDQCNFNHZVTLN-AUTZVVGKSA-N
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Other Notes
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?