Fortfahren mit
E1253
Estriol
synthetic (organic), ≥97%, immunomodulatory , powder
Synonym(e):
1,3,5(10)-Östratrien-3,16α,17β-triol, 16α-Hydroxy-17β-oestradiol, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-oestratrien
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,70
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-022-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2508172
Assay:
≥97%
Form:
powder
€ 60,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Estriol, ≥97%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97%
form
powder
mp
280-282 °C (lit.)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Application
Estriol wird als Sexualhormon zum Bestimmen seiner Bindungskonstanten an Insulin (INS), den Insulinrezeptor (IR) und INS-ähnliche Peptide, die aus dem IR gewonnen werden, eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Estriol ist ein Metabolit von 17β-Estradiol mit einer deutlich geringeren biologischen Aktivität. Es ist das primäre Östrogen im Urin. Große Mengen an Estriol und Estron werden von der Plazenta während der Schwangerschaft produziert. Dies sind auch die primären Östrogene, die bei Männern und bei Frauen nach der Menopause von Fettgewebe produziert werden. Estriol kann immunmodulatorische Vorteile gegen verschiedene Erkrankungen wie Autoimmun-, Entzündungs- und neurodegenerative Erkrankungen aufweisen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1149BP752E1680000
Estriol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP752
Estriol
Estriol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E1680000
Estriol
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
crystalline powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estriol
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)