Fortfahren mit
E1149
Estriol
meets USP testing specifications
Synonym(e):
1,3,5(10)-Östratrien-3,16α,17β-triol, 16α-Hydroxy-17β-oestradiol, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-oestratrien
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-022-2
Beilstein/REAXYS Number:
2508172
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
mp
280-282 °C (lit.)
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1253E1680000BP752
Estriol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E1680000
Estriol
Estriol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP752
Estriol
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
280-282 °C (lit.)
mp
280-282 °C (lit.)
mp
280-282 °C (lit.)
mp
280-282 °C (lit.)
agency
USP/NF
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estriol
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)