Merck
E125
β-Estradiol
Synonym(e):
1,3,5-Estratrien-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-oestratrien, Dihydrofolliculin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.38
EC Number:
200-023-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1914275
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
176-180 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Biochem/physiol Actions
Das von prämenopausalen Eierstöcken hauptsächlich sezernierte Östrogen.
Das von prämenopausalen Eierstöcken hauptsächlich sezernierte Östrogen. Östrogene steuern die Entwicklung des weiblichen Phänotyps in der Embryogenese und während der Pubertät durch Regulierung der Gentranskription und folglich der Proteinsynthese. Sie induzieren auch die Produktion der Gonadotropine, welche wiederum die Ovulation auslösen. Die Exposition an Estradiol ist mit einer erhöhten Brustkrebsinzidenz und -proliferation assoziiert.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Estradiol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mark A Tarnopolsky
Medicine and science in sports and exercise, 40(4), 648-654 (2008-03-05)
Women oxidize more lipid and less carbohydrate and protein compared with men during endurance exercise. The increase in fat oxidation is associated with higher intramyocellular lipid content and use as well as greater adipocyte lipolysis. Glucose rates of appearance and
Pascal Pigeon et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(8), 2814-2821 (2005-04-15)
A series of ruthenocene derivatives, 1-[4-(O(CH(2))(n)()N(CH(3))(2))phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-ruthenocenylbut-1-ene, with n = 2-5, based on the structure of the breast cancer drug tamoxifen has been prepared. These compounds were obtained, via a McMurry cross-coupling reaction, as a mixture of Z and E isomers
James S Wright et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(2), 433-448 (2010-12-31)
Long-term use of estrogen supplements by women leads to an increased risk of breast and uterine cancers. Possible mechanisms include metabolism of estradiol and compounds related to tumor-initiating quinones, and ligand-induced activation of the estrogen receptors ERα and ERβ which
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1306163-400UL04061835631612