Merck
E1137
Ecgonin-methylester-(N-methyl-d3) -hydrochlorid
Synonym(e):
(−)-3β-Hydroxy-1αH-5αH-tropan-2β-carbonsäure-methylester, 3-Hydroxy-8-(methyl-::FId::FN3)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carbonsäure-methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14D3NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.73
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C10H17NO3.ClH/c1-11-6-3-4-7(11)9(8(12)5-6)10(13)14-2;/h6-9,12H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-,7?,8?,9+;/m0./s1
InChI key
RLLMNWXOZDXKCQ-JVVAZNKBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)