Merck
E0137
Vanillinsäurediethylamid
Synonym(e):
Ethamivan, N,N-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxy-benzamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
EC Number:
206-157-3
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2694478
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
BQJODPIMMWWMFC-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C12H17NO3/c1-4-13(5-2)12(15)9-6-7-10(14)11(8-9)16-3/h6-8,14H,4-5H2,1-3H3
SMILES string
CCN(CC)C(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Biochem/physiol Actions
CNS and respiratory stimulant.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y Q Xu et al.
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 26(8), 606-610 (1991-01-01)
The method for the analysis of anileridine, levorphanol, nalbuphine and ethamivan in urine by means of GC/NPD and GC/MSD is described. TFAA and MSTFA-MBTFA have been used in this procedure for TFA and TMS derivatization. The parent forms and the
Antihypoxidotic and nootropic drugs: proof of their encephalotropic and pharmacodynamic properties by quantitative EEG investigations.
B Saletu et al.
Progress in neuro-psychopharmacology, 4(4-5), 469-489 (1980-01-01)
Pentylenetetrazol and ethamivan effects on brain serotonin metabolism.
P M Díaz
Life sciences. Pt. 1: Physiology and pharmacology, 9(14), 831-840 (1970-07-15)
Use of pentoxifylline in the treatment of acute cerebrovascular insufficiency.
J Beyreder
European neurology, 22 Suppl 1, 116-123 (1983-01-01)
ETHAMIVAN IN THE MANAGEMENT OF CHRONIC BRAIN SYNDROME.
L D HAMILTON et al.
Journal of the American Geriatrics Society, 13, 550-555 (1965-06-01)