Wichtige Dokumente
E003876
BICINE
Synonym(e):
N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-glycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Nützlicher pH-Bereich
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
SMILES String
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChIKey
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)