Über diesen Artikel
form
liquid
feature
hotstart
concentration
10 mM (each dNTP)
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- For PCR amplifications that require reduced non-specific amplification
- For multiplex PCR
- For reduction of primer dimers
- Substitute for dNTPs in any PCR reaction
Packaging
10 μmoles: 1 vial, 1000 μL, each dNTP at 10 mM in 50 mM Glycine
Legal Information
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Verwandter Inhalt
Instructions