Merck
D9908
Sigma-Aldrich
6-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
6-DTAF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H12Cl2N4O5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
531.73
UNSPSC-Code:
12171500
Assay
≥90% (HPLC)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Nc6nc(Cl)nc(Cl)n6)cccc45)c1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable