Merck
D9384
2,4-Dimethoxybenzylamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.67
EC Number:
244-036-7
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
188-190 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2;/h3-5H,6,10H2,1-2H3;1H
InChI key
KJOWSAVFSCSBMZ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)