Merck
D9256
Dansyl-DL-norvaline piperidinium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O4S · C5H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.58
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCNCC1.CCC[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S.C5H11N/c1-4-7-14(17(20)21)18-24(22,23)16-11-6-8-12-13(16)9-5-10-15(12)19(2)3;1-2-4-6-5-3-1/h5-6,8-11,14,18H,4,7H2,1-3H3,(H,20,21);6H,1-5H2/t14-;/m0./s1
InChI key
DYWNTZPEFCLIRT-UQKRIMTDSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)