Merck
D8911
Sigma-Aldrich
2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-α-D-mannofuranose
Synonym(e):
D-Mannose-diacetonid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.28
Beilstein:
84382
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
mp (Schmelzpunkt)
125-126 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
InChIKey
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
Anwendung
Chiral intermediate in the synthesis of glycosidase inhibitors.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fleet, G.W.J., et al.
Tetrahedron Letters, 44, 2649-2649 (1988)