Merck
D8904
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
ACS reagent
Synonym(e):
Ehrlich-Reagens
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
EC Number:
202-819-0
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606802
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-(Dimethylamino)benzaldehyd, ACS reagent
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
grade
ACS reagent
impurities
Color of hydrochloric acid solution, passes test
ign. residue
≤0.1%
mp
72-75 °C (lit.)
73-75 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble (APHA ≤60)
hydrochloric acid: soluble
Application
Bildet farbige Kondensationsprodukte (Schiff sche Basen) mit Pyrrolen und primären Aminen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)