Merck
D8881
Dansyl-DL-leucine cyclohexylammonium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N2O4S · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.63
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.CC(C)CC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)