Merck
D8138
Sigma-Aldrich
Dimethyladipimidat -dihydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable