D7689
Diquine
≥98%, solid
Synonym(e):
1-6-Hexamethylene-bis-(3-benzylquinuclidium)chloride tetrahydrate, Qualidil
About This Item
Assay
≥98%
Form
solid
InChI
1S/C34H50N2.2ClH/c1(9-19-35-21-15-31(16-22-35)33(27-35)25-29-11-5-3-6-12-29)2-10-20-36-23-17-32(18-24-36)34(28-36)26-30-13-7-4-8-14-30;;/h3-8,11-14,31-34H,1-2,9-10,15-28H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
WOUMHLGSMDVJHS-UHFFFAOYSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)