Merck
D7669
Dimethyl isosorbide
~98% (GC)
Synonym(e):
Isosorbide dimethyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
EC Number:
226-159-8
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~98% (GC)
storage temp.
2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)