Fortfahren mit
D7660
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
BioReagent, suitable for plant cell culture, 1 mg/mL
Synonym(e):
2iP, N6-(2-Isopentenyl)adenine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
HYVABZIGRDEKCD-UHFFFAOYSA-N
Application
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine (2iP) is a bacteria-derived riboside cytokinin used to grow plant tissues such as tobacco and soybean callus. 2iP is a precursor of the cytokinin Zeatin. 2iP has been used in Schenk and Hildebrandt medium to support in vitro propagation of microshoot cultures from shoot tips of Genista plants.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D7674D5912D2629
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
form
solution
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is the 2iP dissolved in KOH or NaOH?
    1 answer
    1. This product is a 1 mg/mL solution of D7674 in WFI (water for injection).