Merck
D6929
2,5-Diaziridinyl-1,4-benzoquinone
Synonym(e):
2,5-Bis(1-aziridinyl)-1,4-benzoquinone, DZQ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.20
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biochem/physiol Actions
Bifunctional alkylating agent, inducing DNA interstrand cross-linking. Most efficient at low pH and following reductive conditions.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M D Berardini et al.
Biochemistry, 32(13), 3306-3312 (1993-04-06)
The nucleotide sequence preferences for the formation of interstrand cross-links induced in DNA by 2,5-diaziridinyl-1,4-benzoquinone (DZQ) and 3,6-dimethyl-2,5-diaziridinyl-1,4-benzoquinone (MeDZQ) were studied using synthetic duplex oligonucleotides and denaturing polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). Reaction of these bifunctional alkylating agents with a DNA
J A Hartley et al.
Biochemistry, 30(50), 11719-11724 (1991-12-17)
Several bifunctional alkylating agents of the aziridinylbenzoquinone class have been evaluated as potential antitumor agents. 3,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]-2,5- diaziridinyl-1,4-benzoquinone (BZQ), 2,5-diaziridinyl-1,4-benzoquinone (DZQ), 3,6-bis(carboxyamino)-2,5-diaziridinyl- 1,4-benzoquinone (AZQ), and six analogues of AZQ have been studied for their ability to induce DNA interstrand cross-linking, as
Alley, S.C., et al.
Journal of the American Chemical Society, 116, 2734-2734 (1994)