Wichtige Dokumente
D6567
DRF 2519
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
5-[[4-[2-(4-Oxo-2H-1,3-benzoxazin3(4H)-yl)ethoxy]phenyl]methyl2,4-thiazolidinedione
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
under inert gas
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1NC(=O)C(Cc2ccc(OCCN3COc4ccccc4C3=O)cc2)S1
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable