Merck
D6043
2-Deoxy-20-hydroxyecdysone
≥80%
Synonym(e):
3β,14,20,22(R),25-Pentahydroxy-5β,7-cholesten-6-one, 3β,14,20,22(R),25-Pentahydroxy-5β-cholest-7-en-6-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Deoxy-20-hydroxyecdysone, ≥80%
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]24C)[C@@](C)(O)[C@H](O)CCC(C)(C)O
assay
≥80%
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)