Merck
D6024
Diphenidol hydrochloride
Synonym(e):
1,1-Diphenyl-4-piperidino-1-butanol, Difenidol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.91
EC Number:
221-850-0
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
InChI key
AVZIYZHXZAYGJS-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)