Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.31
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-343-1
Beilstein/REAXYS Number:
154629
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
mp
56-58 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2′-Dithiodipyridine has been used in the reconstitution of the reduced interchain disulfide bonds of monolconal antibodies. It may be used as a medium component for T cell hybridoma cell culture and as thiol crosslinking agent.
Biochem/physiol Actions
2,2′-Dithiodipyridine mediates inter-unit disulfide cross-linking. It interacts with carbon nucleophiles to yield thiopyridyl derivatives.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′-Dithiodipyridin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?