Merck
D5763
N-(2,4-Dinitroanilino)maleimide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.18
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H6N4O6/c15-9-3-4-10(16)12(9)11-7-2-1-6(13(17)18)5-8(7)14(19)20/h1-5,11H
InChI key
NBLHPQHLKDLIKS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S S Keskar et al.
The Biochemical journal, 281 ( Pt 3), 601-605 (1992-02-01)
The kinetics of chemical modification of the xylanase from a thermotolerant Streptomyces T7 indicated the involvement of 1 mol of cysteine residue/mol of enzyme [Keskar, Srinivasan & Deshpande (1989) Biochem. J. 261, 49-55]. The chromophoric reagent N-(2,4-dinitroanilino)maleimide (DAM) reacts covalently
M Rao et al.
The Biochemical journal, 316 ( Pt 3), 771-775 (1996-06-15)
N-(2,4-Dinitroanilino)maleimide (DAM) reacts covalently with the thiol group of the xylanase from Chainia leading to complete inactivation in a manner similar to N-ethylmaleimide, but provides a reporter group at the active site of the enzyme. Increasing amounts of xylan offered