Merck
D5419
n-Decyl α-D-glucopyranoside
~98% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H32O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.42
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
249-846-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
assay
~98% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brown, G.M., et al.
Canadian Journal of Chemistry, 48, 2525-2525 (1970)