Wichtige Dokumente
D5321
D36 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(2-methoxyphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-Indole-3-acetamide Hydrate
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.COc1ccccc1-c2ccc3n(CC(C)C)cc(CC(N)=O)c3c2
InChI
1S/C21H24N2O2.H2O/c1-14(2)12-23-13-16(11-21(22)24)18-10-15(8-9-19(18)23)17-6-4-5-7-20(17)25-3;/h4-10,13-14H,11-12H2,1-3H3,(H2,22,24);1H2
InChIKey
ZERKAKHVUQMJPW-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.