Merck
D5282
Lambda DNA EcoR I Digest
for DNA electrophoresis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lambda DNA EcoR I Digest, for DNA electrophoresis
form
liquid
usage
100 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Lambda DNA EcoR I Digest contains 6 fragments from 3,530 – 21,226 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Other Notes
Contains 6 fragments, 3,530–21,226 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.7%.
Sigma′s Lambda DNA EcoR I Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Preparation Note
Bacteriophage lambda DNA was digested with EcoR I to completion, then purified by phenol extraction.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.