Fortfahren mit
D4876
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 150,000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 244,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.750,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 199°
mol wt
average mol wt 150,000
color
white
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Dextrane werden in vielen Anwendungen als Thrombozytenaggreganten, Plasmavolumenexpander, Regler für den osmotischen Druck, Stabilisatoren, Organtrennmedien, Matrixkomponenten, Copolymere, Mikroträger, Bindemittel, Viskositätsmodifikatoren, Antithrombosemittel, Schmiermittel und Komponenten für die physikalische Struktur eingesetzt.[1] Sie können als lange hydrophile Spacerarme verwendet werden, um das Leistungsverhalten (die Bewegungsfreiheit) konjugierter/gebundener Proteine zu verbessern. Dextrane können zur Verwendung in Biosensorsystemen derivatisiert werden.[2] Dextran 150 kann zum Untersuchen der zellulären Eisenzufuhr, Zellmembran-Permeabilisierung und Erythrozytenaggregation verwendet werden.
Use of dextrans as long and hydrophilic spacer arms improves the performance of immobilized proteins acting on macromolecules.
Preparation Note
Mit Ausnahme des Dextrans mit dem höchsten Molekulargewicht (MW), D5501 (MW-Bereich = 5 bis 40 Millionen), sind Dextrane sehr wasserlöslich. Normalerweise prüft Sigma die Löslichkeit von Dextranen in Wasser in Konzentrationen von mindestens 30 mg/ml. Dextrane sind auch in DMSO, Formamid, Ethylenglycol und Glycerin frei löslich. Neutrale wässrige Dextran-Lösungen können durch 30- bis 45-minütiges Autoklavieren bei 110 - 115 oC sterilisiert werden. Dextran kann mit starken Säuren bei hohen Temperaturen hydrolisiert werden. Die terminale reduzierende Endgruppe von Dextran kann in alkalischen Lösungen oxidiert werden.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4626D5376D9260
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 0.1 g/mL, colorless to faintly yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white
color
white
color
white
color
-
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 15,000-30,000
mol wt
average mol wt 1,500,000-2,800,000
mol wt
average mol wt 9,000-11,000
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)