Merck
D4400
Diethylchlorphosphat
Synonym(e):
Phosphorsäure-diethylesterchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5O)2P(O)Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.55
EC Number:
212-396-4
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471433
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
5.94 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
60 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(Cl)(=O)OCC
InChI
1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)