Über diesen Artikel
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
mp
184-186 °C (lit.)
suitability
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?