D3875
Dehydrocholsäure Natriumsalz
~95%
Synonym(e):
3,7,12-Trioxo-5β-cholansäure Natriumsalz, Natriumdehydrocholat
About This Item
Beschreibung
anionic
Assay
~95%
SMILES String
[Na+].[H][C@@]12CC(=O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC(=O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(=O)C2)[C@H](C)CCC([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable