Merck
D3750
Dehydrocholsäure
Synonym(e):
(5β)-3,7,12-Trioxocholan-24-säure, 3,7,12-Trioxo-5β-cholansäure, 5β-Cholansäure-3,5,12-trion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H34O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.52
EC Number:
201-335-7
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3226734
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C24H34O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-18,22H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
OHXPGWPVLFPUSM-KLRNGDHRSA-N
SMILES string
[H][C@@]12CC(=O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC(=O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(=O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
description
anionic
mp
238-240 °C
solubility
ethanol: 10 mg/mL
Biochem/physiol Actions
Gallensäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ruchika Sharma et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(18), 6886-6895 (2010-08-18)
The molecular mechanisms and interactions underlying bile acid cytotoxicity are important to understand for intestinal and hepatic disease treatment and prevention and the design of bile acid-based therapeutics. Bile acid lipophilicity is believed to be an important cytotoxicity determinant but
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation
Denis Fourches et al.
Chemical research in toxicology, 23(1), 171-183 (2009-12-18)
Drug-induced liver injury is one of the main causes of drug attrition. The ability to predict the liver effects of drug candidates from their chemical structures is critical to help guide experimental drug discovery projects toward safer medicines. In this