Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H10O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.32
EC Number:
259-301-2
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1396884
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95%
mp
230-290 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC2=C(c3ccccc3)S(=O)(=O)C(=C2O1)c4ccccc4
InChI
1S/C17H10O5S/c18-17-21-13-14(22-17)16(12-9-5-2-6-10-12)23(19,20)15(13)11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
InChI key
UEOYFCIGZWQXTP-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
Kirstgen, R., et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1870-1870 (1987)
Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..
Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung