Merck
D3518
Supelco
Diphenylpyralin -hydrochlorid
Synonym(e):
4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23NO · HCl
Molekulargewicht:
317.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
SMILES String
Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)