Wichtige Dokumente
D3031
Diethyldisulfid
Synonym(e):
Ethyl-disulfid
About This Item
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
bp
151-153 °C (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup