Merck
D2391
N,N′-Diallyl-weinsäurediamid
Synonym(e):
N,N′-Diallyltartramid, DATD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.25
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
261-277-3
Beilstein/REAXYS Number:
1712934
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCC=C)C(=O)NCC=C
Application
DATD is a reversible cross-linker for polyacrylamide gels that produces a gel which is soluble in dilute (2%) periodic acid at room temperature for 1-2 hr. Gel solubilization is useful when recovering protein from polyacrylamide gels.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A method for the quantitative determination of protein incorporated in solubilized polyacrylamide gels.
J Tas et al.
Analytical biochemistry, 100(2), 264-270 (1979-12-01)
Quantitative measurement of protein mass and radioactivity in N,N'-diallyltartardiamide crosslinked polyacrylamide slab gels.
R B Young et al.
Analytical biochemistry, 108(1), 202-206 (1980-10-01)
Polyacrylamide gels with modified cross-linkages.
P B O'Connell et al.
Analytical biochemistry, 76(l), 63-73 (1976-11-01)